Print…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA 0 EUR
APOSOR1415-1G APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₆O₄S
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de Fusão: 71.5…73.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797505
Número CAS: 94709-25-8