Print…
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14147-1G OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 60.9 EUR
APOSOR14147-1G APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689688
Número CAS: 104103-06-2