Print…
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-1GEA 74.1 EUR
APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Peso Molecular: 211.17 g/mol
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051967
Número CAS: 5081-37-8