Print…
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 122…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03787060
Número CAS: 60518-59-4