Print…
Methyl-3-aminoisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G OR14139-5G
APOSOR14139-25GEA 114 EUR
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.20 g/mol
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02082535
Número CAS: 55279-30-6