Print…
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 174 EUR
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₃
Peso Molecular: 225.63 g/mol
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689722
Número CAS: 924862-18-0