Print…
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 0 EUR
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659667
Número CAS: 536-25-4
EINECS: 208-627-3