Print…
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethoxy-1-(piperidin-1-yl)ethanone
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Peso Molecular: 187.24 g/mol
Ponto de ebulição: 72 °C/0.01mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689667
Número CAS: 16695-59-3