Print…
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitrobenzyl chloride
OR14097-10G OR14097-1G OR14097-5G
APOSOR14097-10GEA 1690 EUR
APOSOR14097-10G APOSOR14097-1G APOSOR14097-5G
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Fórmula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Peso Molecular: 298.13 g/mol
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689723
Número CAS: 924862-19-1