Print…
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 62.5 EUR
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄ClN₃O₂
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005692
Número CAS: 4812-45-7