Print…
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179276
Número CAS: 74420-15-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III