Print…
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 1690 EUR
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Fórmula: C₁₃H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 249.7 g/mol
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689719
Número CAS: 924869-26-1