Print…
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 0 EUR
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 233…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410881
Número CAS: 70315-68-3