Print…
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR14082-10G OR14082-1G OR14082-5G
APOSOR14082-10GEA 1690 EUR
APOSOR14082-10G APOSOR14082-1G APOSOR14082-5G
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Fórmula: C₁₄H₁₀ClN₃O₄
Ponto de Fusão: 271…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00495266
Número CAS: 331240-40-5