Print…
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso Molecular: 204.19 g/mol
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797485
Número CAS: 264264-32-6