Print…
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 0 EUR
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇BrO₂S
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027095
Número CAS: 550998-53-3