Print…
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅ClO₂S
Ponto de Fusão: 271…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07377059
Número CAS: 26018-73-5