Print…
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅ClO₂S
Ponto de Fusão: 257…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655155
Número CAS: 23967-57-9