Print…
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrO₂S
Ponto de Fusão: 262…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371540
Número CAS: 19075-58-2