Print…
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 671 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Ponto de Fusão: 248…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808684
Número CAS: 874834-22-7