Print…
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 EUR
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200881
Número CAS: 261715-39-3