Print…
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14001-1G OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA 105 EUR
APOSOR14001-1G APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00563443
Número CAS: 91301-03-0