Print…
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 34.8 EUR
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₉NO
Ponto de Fusão: 191…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059625
Número CAS: 19812-93-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III