Print…
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 84.1 EUR
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₉N
Ponto de Fusão: 212…213/3mm °C
Densidade: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036350
Número CAS: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2