Print…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 182.5…183.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086184
Número CAS: 55317-53-8