Print…
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13975-1G OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA 0 EUR
APOSOR13975-1G APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Fórmula: C₁₃H₁₇N₃O
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005977
Número CAS: 1021-25-6
EINECS: 213-819-5