Dimetilamina 40% em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR13973-100ML
OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA
0
EUR
APOSOR13973-100ML
APOSOR13973-500ML
Dimetilamina 40% em solução aquosa
Dimetilamina
Fórmula:
C₂H₇N Ponto de ebulição: 52 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 0,89 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 16 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008288 Número CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3+8,II |