3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G
OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA
31.9
EUR
APOSOR1396-1G
APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₇H₂₆BNO₃ Peso Molecular: 303.20 g/mol Ponto de Fusão: 50…53 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06797489 Número CAS: 364794-80-9 |