Print…
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 184.07 g/mol
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798214
Número CAS: 93668-43-0