Print…
3-Thiopheneethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 422 EUR
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
3-Thiopheneethanol 98%
3-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 110…111 °C/14mmHg
Densidade: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009766
Número CAS: 13781-67-4