Print…
3-Phenoxypropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 58 EUR
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
3-Phenoxypropionic acid
3-Phenoxypropionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 235…245 °C
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002769
Número CAS: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4