Print…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 56.7 EUR
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₆
Ponto de Fusão: 195…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014697
Número CAS: 4998-07-6