Print…
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
OR13894-1G OR13894-500MG OR13894-5G
APOSOR13894-1GEA 24.8 EUR
APOSOR13894-1G APOSOR13894-500MG APOSOR13894-5G
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 165 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064217
Número CAS: 7021-09-2