Print…
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 319 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 151…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00195574
Número CAS: 5325-04-2