Print…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 EUR
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368540
Número CAS: 672325-37-0
UN: 2735
ADR: 8,III