Print…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 50.9 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de Fusão: 187…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06742238
Número CAS: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III