Print…
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 116 EUR
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Fórmula: C₇H₅BrClNO₂
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03844855
Número CAS: 78686-77-8