Print…
6-Methylpyridin-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR13853-100G OR13853-25G
APOSOR13853-100GEA 0 EUR
APOSOR13853-100G APOSOR13853-25G
6-Methylpyridin-3-ol
6-Methylpyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006339
Número CAS: 1121-78-4