Print…
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1382-1G OR1382-250MG
APOSOR1382-1GEA 0 EUR
APOSOR1382-1G APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658979
Número CAS: 361345-40-6
UN: 1759
ADR: 8,III