(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G
OR1380-5G
OR1380-250MG
APOSOR1380-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1380-1G
APOSOR1380-5G
APOSOR1380-250MG
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Fórmula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso Molecular: 200.28 g/mol Ponto de ebulição: 98…110 °C/1mmHg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03419256 Número CAS: 259537-92-3 UN: 2735 ADR: 8 III |