Print…
3-Iodo-o-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 144 EUR
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iodo-o-toluic acid
3-Iodo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00270112
Número CAS: 133232-56-1