Print…
4-Bromoanthranilic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 66.7 EUR
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
4-Bromoanthranilic acid 95%
4-Bromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03618454
Número CAS: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III