Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-5GEA 0 EUR
APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 169…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006441
Número CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2