Print…
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G OR13728-1G OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13728-5G APOSOR13728-1G APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657152
Número CAS: 703-82-2