Print…
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Fórmula: C₁₅H₁₅N
Ponto de Fusão: 111…117 °C
Densidade: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082627
Número CAS: 41532-84-7