Print…
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 0 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656116
Número CAS: 79822-46-1