Print…
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 63.8 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 265 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075671
Número CAS: 89282-12-2