Print…
6-Aminohexan-1-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-1-hexanol
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 136…139 °C
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Ponto de Inflamação: 133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008241
Número CAS: 4048-33-3