Print…
Benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 21.9 EUR
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazole
Benzoxazole
Fórmula: C₇H₅NO
Ponto de ebulição: 181…183 °C
Ponto de Fusão: 27…31 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005765
Número CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III