Print…
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR13686-100G OR13686-25G
APOSOR13686-100GEA 0 EUR
APOSOR13686-100G APOSOR13686-25G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012555
Número CAS: 65473-13-4